Learn More
Invitrogen™ ARNasa A PureLink™ (20 mg/ml)
Código de producto. 10618703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10618703 10 mL cada uno
11508686 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10618703 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12091021
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Una ribonucleasa pancreática bovina que divide el ARN monocatenario.
  • La ARNasa (ribonucleasa A) es una ribonucleasa pancreática bovina que divide el ARN monocatenario.
  • Se utiliza para el aislamiento de ADN sin ARN.
Concentración
  • 20 mg de ARNasa A/ml en 50 mM de Tris-HCl (pH 8,0), 10 mM de ácido etildiaminotetraacético (EDTA).
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Un frasco de 10 ml
Almacenar entre 2 °C y 8 °C.
Concentración 20 mg/ml
Tipo de empaquetado Frasco
Línea de productos Ultrapuro
Cantidad 10 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Líquido