Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Expi Plasmid Megaprep Kit
Descripción
El kit de megapreparación de plásmidos PureLink™ HiPure también incluye columnas de filtración al vacío que proporcionan filtración bacteriana sin centrifugación, lo que permite tiempos de proceso extremadamente rápidos. El kit de megapreparación de plásmidos PureLink™ HiPure Expi suele aislar 4 mg de ADN plasmídico ultrapuro de alta calidad con niveles inherentemente bajos de endotoxinas a partir de 500 ml de cultivo bacteriano.
Las ventajas del kit de megapreparación de plásmidos PureLink™ HiPure Expi incluyen:
Cromatografía de intercambio aniónico HiPure Expi para purificación de plásmidos
Los kits de purificación de plásmidos PureLink™ HiPure Expi utilizan una resina de intercambio aniónico patentada para permitir la purificación de los niveles más altos de ADN plasmídico de grado de transfección. La resina combina una gran capacidad con una velocidad de flujo rápida, resolución alta y una eliminación eficaz de endotoxinas. Los preparados de plásmidos se suelen completar en menos de dos horas con una pureza igual a dos gradientes de CsCl. Los kits de purificación de plásmidos PureLink™ HiPure Expi permiten el proceso más rápido para obtener la mayor cantidad de ADN plasmídico de grado de transfección.
Solo para uso en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Las ventajas del kit de megapreparación de plásmidos PureLink™ HiPure Expi incluyen:
- Alto rendimiento: aísle más de 5 mg de ADN plasmídico de alta calidad a partir de una única purificación con 1 l de volumen de cultivo bacteriano
- Pureza: niveles inherentemente bajos de endotoxinas (normalmente 0,1–1 EU/µg) y A260/280 > 1,8, lo que lo hace ideal para la transfección de células de mamíferos
- Protocolo sencillo y superrápido: con protocolo asistido por vacío el aislamiento plasmídico típico tarda tan solo 90 minutos
Cromatografía de intercambio aniónico HiPure Expi para purificación de plásmidos
Los kits de purificación de plásmidos PureLink™ HiPure Expi utilizan una resina de intercambio aniónico patentada para permitir la purificación de los niveles más altos de ADN plasmídico de grado de transfección. La resina combina una gran capacidad con una velocidad de flujo rápida, resolución alta y una eliminación eficaz de endotoxinas. Los preparados de plásmidos se suelen completar en menos de dos horas con una pureza igual a dos gradientes de CsCl. Los kits de purificación de plásmidos PureLink™ HiPure Expi permiten el proceso más rápido para obtener la mayor cantidad de ADN plasmídico de grado de transfección.
Solo para uso en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • Tampón de equilibrio • Tampón de resuspensión • Tampón de lisis • Tampón de precipitación • ARNasa A • Tampón de lavado • Tampón de elución • Tampón TE • Columna de filtración HiPure Expi Mega • Columna de unión de ADN HiPure Expi Mega Almacene todos los componentes a temperatura ambiente al recibirlos. |
| Formato | Kit |
| Isolation Technology | Resina de intercambio de aniones, filtro, vacío |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación de última generación, transfección, clonación, secuenciación, transformación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR, transcripción in vitro |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Protocolos manuales |
| N.º de reacciones | 4 preparaciones |
| Escala preparativa | 4 mg de ADN plasmídico |
| Línea de productos | PureLink |
| Tipo de producto | Kit de purificación de plásmidos MegaPrep |
| Cantidad | 4 preparaciones |
| Mostrar más |