Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Expi Plasmid Gigaprep Kit
Código de producto. 15565730
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 preparaciones
Tamaño de la unidad:
250 ml
15565730 2 preparaciones 250 ml
1 options
Código de producto. 15565730 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K210009XP
Permite el aislamiento de los niveles más altos de ADN plasmídico de grado de transfección a partir de una sola gigapreparación de E.coli utilizando una resina de intercambio de aniones mejorada
El kit de gigapreparación de plásmidos PureLink™ HiPure también incluye columnas de filtración al vacío que proporcionan filtración bacteriana sin centrifugación, lo que permite tiempos de proceso extremadamente rápidos. El kit de gigapreparación de plásmidos PureLink™ HiPure Expi suele aislar 12 mg de ADN plasmídico ultrapuro de alta calidad con niveles inherentemente bajos de endotoxinas a partir de 2,5 l de cultivo bacteriano.
Las ventajas del kit de gigapreparación de plásmidos PureLink™ HiPure Expi incluyen:
  • Alto rendimiento: aísle hasta 14 mg de ADN plasmídico de alta calidad con una única purificación utilizando 5 l de volumen de cultivo bacteriano
  • Pureza: niveles inherentemente bajos de endotoxinas (normalmente 0,1–1 EU/µg) y A260/280 > 1,8, lo que lo hace ideal para la transfección de células de mamíferos
  • Protocolo sencillo y superrápido: con protocolo asistido por vacío, el aislamiento plasmídico típico tarda tan solo 90 minutos
Cromatografía de intercambio aniónico HiPure Expi para purificación de plásmidos
Los kits de purificación de plásmidos PureLink™ HiPure Expi utilizan una resina de intercambio aniónico patentada para permitir la purificación de los niveles más altos de ADN plasmídico de grado de transfección. La resina combina una gran capacidad con una velocidad de flujo rápida, resolución alta y una eliminación eficaz de endotoxinas. Los preparados de plásmidos se suelen completar en menos de dos horas con una pureza igual a dos gradientes de CsCl. Los kits de purificación de plásmidos PureLink™ HiPure Expi permiten el proceso más rápido para obtener la mayor cantidad de ADN plasmídico de grado de transfección.
Solo para uso en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Tampón de equilibrio
• Tampón de resuspensión
• Tampón de lisis
• Tampón de precipitación
• ARNasa A
• Tampón de lavado
• Tampón de elución
• Tampón TE
• Columna de filtración HiPure Expi Giga
• Columna de unión de ADN HiPure Expi Giga
Almacene todos los componentes a temperatura ambiente al recibirlos.
Formato Kit
Isolation Technology Resina de intercambio de aniones, filtro, vacío
Tipo de muestra Cultivo bacteriano
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación de última generación, transfección, clonación, secuenciación, transformación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR, transcripción in vitro
Compatibilidad de alto rendimiento Protocolos manuales
Escala preparativa 12 mg de ADN plasmídico
Línea de productos PureLink
Tipo de producto Kit de purificación de plásmidos GigaPrep
Cantidad 2 preparaciones
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Objetivo ADN plasmídico
Tiempo de prueba 2 h