Learn More
Invitrogen™ Kit de purificación de plásmidos maxi sin endotoxinas Expi PureLink™
Click to view available options
Cantidad:
10 preparaciones
25 preparaciones
4 preparaciones
Tamaño de la unidad:
25 preparaciones
paquete de 10
paquete de 4
Descripción
El kit de purificación de plásmidos Maxi sin endotoxinas PureLink Expi permite un aislamiento rápido y sencillo del ADN plasmídico sin endotoxinas mediante una membrana de intercambio de aniones mejorada. En tan solo 90 minutos, purifique hasta 1,5 mg de ADN plasmídico de alta calidad adecuado para aplicaciones avanzadas de transfección como la transfección de líneas celulares sensibles o la ingeniería genómica.
Algunas de las ventajas del kit de purificación de plasmídico Maxi sin endotoxinas PureLink Expi son:
• Protocolo rápido y sencillo: la purificación suele tardar 90 minutos
•Alto rendimiento: aísle hasta 1,5 mg de ADN plasmídico de alta calidad
• Plásmidos sin endotoxinas: menos de 0,1 EU/µg, ideal para aplicaciones sensibles
• Pureza alta: niveles de contaminación de proteínas, ARN y ADN genómico ultrabajos
• Compatibilidad: adecuado para su uso con los sistemas de expresión ExpiCHO y Expi293
• Componentes sin endotoxinas: tampón de elución, agua y tubos de almacenamiento de plasmídicos sin endotoxinas
Protocolo simple y rápido
A diferencia de otros sistemas de purificación de plásmido sin endotoxinas basados en intercambios de aniones, el kit de purificación de plásmido Maxi sin endotoxinas PureLink Expi utiliza la filtración por vacío para la aclaración de lisados y la posterior purificación de ADN plasmídico. No hay espera para las columnas de flujo de gravedad y la purificación completa típica dura 90 minutos (incluyendo el paso final de la precipitación).
Plásmido sin endotoxinas
Purifique el plásmido sin endotoxinas (menos de 0,1 EU/µg), que es ideal para aplicaciones sensibles como la transfección de células primarias, la ingeniería del genoma y la investigación sobre terapia génica o vacunas de plasma in vivo.
Compatible con los sistemas de expresión ExpiCHO y Expi293
Plásmido purificado con el kit de purificación de plásmido Maxi sin endotoxinas PureLink Expi, que es totalmente compatible con los sistemas de expresión de mamíferos transitorios ExpiCHO y Expi293 de Gibco.
Calidad superior con componentes sin endotoxinas
El kit es de alta calidad y tiene un tampón de elución sin endotoxinas, agua y tubos de almacenamiento de plásmidos adicionales para una mayor tranquilidad.
Algunas de las ventajas del kit de purificación de plasmídico Maxi sin endotoxinas PureLink Expi son:
• Protocolo rápido y sencillo: la purificación suele tardar 90 minutos
•Alto rendimiento: aísle hasta 1,5 mg de ADN plasmídico de alta calidad
• Plásmidos sin endotoxinas: menos de 0,1 EU/µg, ideal para aplicaciones sensibles
• Pureza alta: niveles de contaminación de proteínas, ARN y ADN genómico ultrabajos
• Compatibilidad: adecuado para su uso con los sistemas de expresión ExpiCHO y Expi293
• Componentes sin endotoxinas: tampón de elución, agua y tubos de almacenamiento de plasmídicos sin endotoxinas
Protocolo simple y rápido
A diferencia de otros sistemas de purificación de plásmido sin endotoxinas basados en intercambios de aniones, el kit de purificación de plásmido Maxi sin endotoxinas PureLink Expi utiliza la filtración por vacío para la aclaración de lisados y la posterior purificación de ADN plasmídico. No hay espera para las columnas de flujo de gravedad y la purificación completa típica dura 90 minutos (incluyendo el paso final de la precipitación).
Plásmido sin endotoxinas
Purifique el plásmido sin endotoxinas (menos de 0,1 EU/µg), que es ideal para aplicaciones sensibles como la transfección de células primarias, la ingeniería del genoma y la investigación sobre terapia génica o vacunas de plasma in vivo.
Compatible con los sistemas de expresión ExpiCHO y Expi293
Plásmido purificado con el kit de purificación de plásmido Maxi sin endotoxinas PureLink Expi, que es totalmente compatible con los sistemas de expresión de mamíferos transitorios ExpiCHO y Expi293 de Gibco.
Calidad superior con componentes sin endotoxinas
El kit es de alta calidad y tiene un tampón de elución sin endotoxinas, agua y tubos de almacenamiento de plásmidos adicionales para una mayor tranquilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • Tampón de resuspensión • Indicador de lisis • ARNasa A • Tampón de lisis • Tampón de precipitación • Tampón de eliminación de endotoxinas • Tampón de lavado • Tampón de elución • Tampón TE • Columna de filtración Expi Maxi • Columna de unión de ADN Expi Maxi • Tubos cónicos de 50 ml Componentes sin endotoxinas: tampón de elución, agua, tubos de almacenamiento de plásmidos |
| Formato | Columna de centrifugación |
| Isolation Technology | Resina de intercambio de aniones |
| Báscula | Maxi |
| Tipo de muestra | Bacterias |
| Sistema de expresión | Mamífero |
| Para utilizar con (aplicación) | Clonación, PCR |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Protocolos manuales |
| N.º de reacciones | 25 preparaciones |
| Escala preparativa | > 1 mg (a gran escala) de ADN plasmídico, > 200 µg (a gran escala) de ADN plasmídico |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 25 Preps PURELINK ENDOFREE MAXI PLASMID
- Peligro||Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- P264-Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabon.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizararena seca, polvo quimico, seco o espumaresistente al alcohol para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: acetic acid, poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy, e