Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Expi Endotoxin-Free Buffer Set
Descripción
En concreto, el juego de tampones incluye ARNasa A, tampón de resuspensión (R3), tampón de lisis (L7), tampón de precipitación (N3), tampón de equilibrado (EQ1), tampón de lavado (W8), tampón de elución (E4), tampón TE (TE), tampón de eliminación de endotoxinas, indicador de lisis y agua sin endotoxinas.
- Protocolo simple y muy rápido: a diferencia de otros sistemas de purificación de plásmido sin endotoxinas basados en intercambios de aniones, el kit de purificación de plásmidos Maxi sin endotoxinas PureLink™ Expi utiliza la filtración por vacío para la clarificación de lisados y la purificación de ADN plasmídico. No hay espera para las columnas de flujo de gravedad y la purificación típica dura 90 minutos.
- Alto rendimiento: aísle hasta 1,5 mg de ADN plasmídico sin endotoxinas de alta calidad
- Sin endotoxinas: purifique el plásmido sin de endotoxinas (< 0,1 EU/µg), que es ideal para aplicaciones sensibles como la transfección de células primarias, la ingeniería del genoma y la investigación sobre terapia génica o vacunas de plasma.
- Pureza: niveles ultrabajos de contaminación de proteínas, ARN y ADN genómico
- Compatibilidad con los sistemas de expresión ExpiCHOTM y Expi293TM: plásmido purificado con el kit de purificación sin endotoxinas PureLink™ Expi, que es compatible con los sistemas de expresión de mamíferos transitorios ExpiCHOTM y Expi293TM.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • Tampón de resuspensión • Indicador de lisis • ARNasa • Tampón de lisis • Tampón de precipitación • Tampón de eliminación de endotoxinas • Tampón de lavado • Tampón de elución • tampón TE |
| Báscula | Maxi |
| Tipo de muestra | Bacterias |
| Sistema de expresión | Mamífero |
| Para utilizar con (aplicación) | Clonación, PCR |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Protocolos manuales |
| Escala preparativa | > 1 mg (a gran escala) de ADN plasmídico, > 200 µg (a gran escala) de ADN plasmídico |
| Línea de productos | PureLink |
| Tipo de producto | Conjunto de tampones |
| Cantidad | 1 juego |
| Mostrar más |