Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics PureFlo™ Cápsulas PES Junior Serie Z
Código de producto. 30428889
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Línea de productos:
Serie PureFlo Z
Serie PureFlo Z con filtro ZenFlo incorporado
Tamaño de la unidad:
paquete de 36
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Línea de productos Tamaño de la unidad
30428889 0,2 μm Serie PureFlo Z paquete de 36
30428867 0,45 μm Serie PureFlo Z con filtro ZenFlo incorporado paquete de 36
30428866 0,2 μm Serie PureFlo Z con filtro ZenFlo incorporado paquete de 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428889 Proveedor Saint-Gobain Performance Plastics N.º de proveedor JZPS0202H2H
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Unidades de filtración hidrófilas e irradiables con rayos gamma diseñadas para conjuntos estériles de un solo uso. Con flujo superior, rendimiento, amplia compatibilidad química y escalable. Son pruebas de integridad confiables antes y después del uso para procesos biofarmacéuticos críticos.
  • PureFlo™ Las cápsulas PES de la serie Z están diseñadas para conjuntos estériles de un solo uso y proporcionan filtración hidrofílica para procesos biofarmacéuticos críticos.
  • El diseño irradiable con rayos gamma favorece una esterilización eficaz, garantizando la compatibilidad con los estrictos requisitos farmacéuticos.
  • La capacidad de rendimiento superior y el rendimiento del flujo mejoran la eficiencia operativa en aplicaciones de líquidos.
  • La membrana de polietersulfona (PES) asimétrica e hidrófila ofrece filtración confiable y compatibilidad química en una amplia gama de sustancias.
  • Disponible con un grado de esterilización final de 0,1 o 0,2.μMembrana m, asegurando una filtración eficaz.
  • ZenFlo incorporado opcional™ El prefiltro mejora el rendimiento y la eficiencia.
  • Los materiales y el diseño cuidadosamente seleccionados permiten realizar pruebas de integridad rápidas y confiables antes y después del uso para aplicaciones críticas.
  • Las opciones de tamaño escalable simplifican la ampliación en todas las etapas de los procesos de desarrollo y fabricación de medicamentos.
  • La construcción autoclavable garantiza flexibilidad en los métodos de esterilización para una usabilidad optimizada.
  • El diseño liviano y compacto se integra perfectamente en los conjuntos biofarmacéuticos sin agregar volumen.
  • Promueve la eficiencia óptima del proceso, minimizando el tiempo de inactividad y apoyando la productividad en entornos exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro Cápsula de filtro
Material (membrana) PES hidrófilo
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad No estéril
Línea de productos Serie PureFlo Z
Tipo Cápsulas Junior