Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics PureFlo™ Cápsulas de disco de PTFE
Código de producto. 30428806
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
Cuerpo de 33 mm
Cuerpo de 45,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
30428806 Cuerpo de 33 mm paquete de 150
30428802 Cuerpo de 45,5 mm paquete de 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30428806 Proveedor Saint-Gobain Performance Plastics N.º de proveedor D25CF0201H1H
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Unidades de filtración de un solo uso diseñadas para aplicaciones farmacéuticas. Con membranas de PTFE hidrófobas, garantizan una resistencia química y térmica superiores. Ligero y compacto con un 0,2 μMembrana de grado esterilizante m para optimizar el rendimiento del flujo.
  • PureFlo™ Las cápsulas de PTFE están diseñadas para aplicaciones de filtración de un solo uso y brindan esterilidad y conveniencia en los procesos farmacéuticos.
  • La membrana de PTFE hidrófoba ofrece un rendimiento confiable en aplicaciones de ventilación y gas comprimido.
  • Las cápsulas son esterilizables en autoclave y cumplen estrictos requisitos de esterilización para uso farmacéutico.
  • El grado de esterilización 0,2 μLa membrana m garantiza una eficiencia de flujo superior y reduce las caídas de presión en comparación con otras membranas como PVDF.
  • Los componentes derivados de animales están excluidos para cumplir con los estándares de seguridad de la industria y los requisitos de cumplimiento.
  • Las cápsulas ofrecen una resistencia química robusta, lo que las hace ideales para su uso en entornos exigentes.
  • Cada cápsula se somete a rigurosas pruebas de integridad para garantizar un rendimiento constante y confiable.
  • El diseño compacto y liviano permite una fácil integración en varios conjuntos sin agregar volumen.
  • Una gama de tamaños versátil respalda los esfuerzos de ampliación en todas las etapas de los procesos de desarrollo y fabricación de medicamentos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro Cápsula de filtro
Material (membrana) PE hidrofílico
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad No estéril
Tipo Ventilación de garrafón
Diámetro (métrico) Cuerpo de 33 mm