Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics PureFlo™ Cápsulas de disco de PE
Código de producto. 30428870
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
Cuerpo de 16 mm
Cuerpo de 33 mm
Cuerpo de 45,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
30428870 Cuerpo de 33 mm paquete de 150
30428851 Cuerpo de 45,5 mm paquete de 150
30428839 Cuerpo de 16 mm paquete de 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428870 Proveedor Saint-Gobain Performance Plastics N.º de proveedor D25CUE0201H1H
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Unidades de filtración de un solo uso, irradiables con rayos gamma, diseñadas para conjuntos estériles. Con membranas de PE hidrófobas, proporcionan un rendimiento de flujo superior en aplicaciones de ventilación y gas comprimido. Compacto y ligero con un 0,2 μMembrana de grado esterilizante m.
  • Diseño irradiable con rayos gamma para una integración perfecta en conjuntos estériles de un solo uso.
  • Las membranas de polietileno (PE) hidrófobo garantizan un rendimiento de flujo excepcional en aplicaciones de ventilación y gas comprimido.
  • Incorpora un grado esterilizante 0,2 μMembrana m para brindar una filtración confiable y al mismo tiempo exhibir una menor caída de presión en comparación con las membranas de PVDF.
  • La construcción compacta y liviana promueve una eficiencia óptima del proceso en operaciones de pequeña escala.
  • Diseñado para manejar necesidades de filtración desafiantes en biofarmacia y otras aplicaciones críticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro Cápsula de filtro
Material (membrana) PE hidrofílico
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad No estéril
Tipo Bioreactor Respiradero
Diámetro (métrico) Cuerpo de 33 mm