Learn More
Keystone Cleanroom Products PureClean Autosellante 1421B Tyvek™ Bolsa para autoclave con película transparente lateral e indicador de vapor, de 32 a 62 in de ancho
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Descripción
- Sin recubrimiento Tyvek™ Elimina la posibilidad de depósitos de residuos en el equipo después de la esterilización.
- Clear Side permite la confirmación visual de la sequedad de las piezas y equipos esterilizados, tal como lo exige la UE. GMP Anexo 1
- El conveniente cierre autosellado elimina la necesidad de cinta de autoclave o la validación y el uso de un sellador térmico.
- Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Fabricado y envasado en un lugar certificado. ISO 6 salas blancas
- Hecho en el USA
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | COC |
| Tipo de tapón | Sello de seguridad |
| Color | Transparente, blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor de equipos farmacéuticos |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Sí |
| Tamaño | 50 x 54 |
| Mostrar más |