Learn More
Estándar de viscosidad de agua pura, certificado a 5 °C, 20 °C, 25 °C& 37 °C. Servicio de Asistencia al Cliente del Reino Unido ISO 17025 / ISO 17034 Certificado, 100 ml, Paragon Scientific™
Código de producto. 16080510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16080510 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 16080510 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor VISCWAT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00€
    197.85€ / 100 ml
    Ahorro 51.15€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Para la calibración y verificación de viscosímetros capilares de vidrio y otros equipos de medición de viscosidad en los que la temperatura de funcionamiento se controla con precisión. Certificado en estricta conformidad con la ASTM D2162 para temperaturas de 20 °C, 25 °C y 37 °C.
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
  • Certificado en estricta conformidad con la ASTM D2162 para 20 °C, 25 °C y 37 °C.
  • Densidad g/ml de acuerdo con ASTM D1480 para todas las temperaturas
  • Para su uso con viscosímetros capilares de vidrio, viscosímetros automáticos y otros equipos de medición de viscosidad.
  • Viscosidad cinemática (cSt) y dinámica (mPa-s) dadas a todas las temperaturas
  • Tamaño de envase estándar 100 ml
  • Completamente rastreable a las normas nacionales
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • 6 meses de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Cantidad 100 mL
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.