Learn More
Patrón de densidad de agua pura; certificado UKAS ISO/IEC17025 e ISO 17034, valores de densidad nominal: 0,9982 g/ml (20 °C), 0,9970 g/ml (25 °C), paquete triple (3 x 60 ml), Paragon Scientific™
Código de producto. 16080100
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 × 60 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
16080100 2 × 60 mL paquete de 3
1 options
Código de producto. 16080100 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor DENWAT3
El patrón de densidad de agua pura ISO 17025/ISO 17034 de Paragon está diseñado para la verificación de instrumentos utilizados para medir la densidad. Normalmente se utiliza para la verificación de medidores de densidad digitales. La certificación ISO 17025/ISO 17034 de la norma UKAS garantiza la trazabilidad total a las normas nacionales.
  • Doble certificación según ISO 17025/ISO 17034 bajo nuestra acreditación UKAS
  • Certificado de acuerdo con la metodología ASTM D1480 de nivel primario
  • El agua para uso con reactivos cumple la definición de Tipo II en la especificación ASTM D1193
  • Se suministra en un embalaje a prueba de manipulación con 12 meses de vida útil
  • Disponible en paquetes de un frasco o en paquetes triples
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Cantidad 2 × 60 mL
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.