Learn More
Patrón de densidad de agua pura; certificado UKAS ISO/IEC17025 e ISO 17034, valores de densidad nominal: 0,9982 g/ml (20 °C), 0,9970 g/ml (25 °C), 60 ml, Paragon Scientific™
Código de producto. 15625568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
60 mL
Tamaño de la unidad:
60 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15625568 60 mL 60 ml
1 options
Código de producto. 15625568 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor DENWAT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00€
    151.20€ / 60 ml
    Ahorro 59.80€
    28% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
El patrón de densidad de agua pura ISO 17025/ISO 17034 de Paragon está diseñado para la verificación de instrumentos utilizados para medir la densidad. Normalmente se utiliza para la verificación de medidores de densidad digitales. La certificación ISO 17025/ISO 17034 de la norma UKAS garantiza la trazabilidad total a las normas nacionales.
  • Doble certificación según ISO 17025/ISO 17034 bajo nuestra acreditación UKAS
  • Certificado de acuerdo con la metodología ASTM D1480 de nivel primario
  • El agua para uso con reactivos cumple la definición de Tipo II en la especificación ASTM D1193
  • Se suministra en un embalaje a prueba de manipulación con 12 meses de vida útil
  • Disponible en paquetes de un frasco o en paquetes triples
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Cantidad 60 mL
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.