Descripción
- Reducido al máximo: gafas de seguridad puras y ultraligeras con un innovador concepto de vía lateral que pesa solo 19 gramos
- Diseño de lentes sin montura para un amplio campo de visión
- El protector lateral X-tended ofrece protección adicional contra peligros
- Las vías laterales flexibles proporcionan el ajuste perfecto y seguro sin presión
- Puente nasal diseñado para una comodidad durante todo el día
- Lente de policarbonato resistente
- UV400 – 100 % de protección contra la peligrosa radiación UVA y UVB hasta 400 nm
- Sin metales
- Montura transparente/W 166 FT CE
- Lente de PC transparente, UV400/2C-1,2 W1 FT CE
Specifications
Specifications
| Revestimiento de lente | Sin revestimiento |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad ergonómicas |
| Color de marco | Transparente |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reutilizables |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Policarbonato |
| Protección UV | UV400 |
| Frame Type | Estándar |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?