Learn More
Agua pura desionizada, Waternation
Código de producto. 30130305 Tienda Waternation Medical Division Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 100 mL
10 x 500 mL
6 x 1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
6 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30130305 10 x 100 mL 1 litro
30130295 10 x 500 mL 5 litros
30130301 6 x 1000 mL 6 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30130305 Proveedor Waternation N.º de proveedor MLG5100/10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Agua desionizada pura de grado EP. Cumple los requisitos de ASTM D1193-06, ISO 3696 tipo 2A y 3A.
  • Listo para su uso
  • Sin aditivos químicos
  • Trazabilidad de lotes
  • Certificado de conformidad y análisis
  • Reducir los costosos fallos de pruebas debido a impurezas
  • Alto rendimiento
  • Alta precisión
  • Suprimir las reacciones secundarias que forman agua
  • Proporcionar un rendimiento consistente en muchos tipos de muestras
La gama MLG, un conjunto integral de cinco aguas puras de alto grado, en tamaños surtidos, que van desde aguas desionizadas simples hasta grados de biología molecular, satisfaciendo la mayoría de los usos de laboratorio de agua pura.
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.02
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC refrigeración
SMILES O
Especificaciones
pH 7
Conductividad 1 μS/cm
Grado EP
Envase PET Botella de plástico
Certificado de análisis Yes
Cantidad 10 x 100 mL
Para utilizar con (aplicación) Lavado y aclarado de instrumental de vidrio