Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | separado |
| Altura (métrico) | 680 mm |
| Longitud (métrico) | 570 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Presión máxima | 50 bares (725 psi) |
| Tipo | Flash/UV/ELSD |
| Tensión | 100/240 V |
| Anchura (métrico) | 365 mm |
| Tamaño de partículas | 40 a 63 μm |
| Frecuencia | 50/60 Hz |