Learn More
BUCHI Sistema de cromatografía puro
Código de producto. 17527306 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Flash/UV
Flash/UV/ELSD
Presión máxima:
50 bares (725 psi)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Presión máxima unitSize
17527306 Flash/UV 50 bares (725 psi) cada uno
17829842 Flash/UV/ELSD 50 bares (725 psi) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17527306 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11C81000
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Es extremadamente compacto y se puede utilizar fuera de la campana extractora. Elija entre los sistemas de desorción súbita o una combinación de HPLC por desorción súbita y preparativa capaces de purificar mezclas complejas a pequeña o gran escala. La detección por UV es estándar o puede añadir la detección ELS para detectar todos los compuestos.
  • Espacio puro. Seguridad pura. Simplicidad pura.
  • Plataforma de disolvente integrada de tamaño reducido
  • Soportes de cartuchos/columnas en la parte frontal del sistema
  • Pérdida mínima de muestras para ELSD (30 ul/min)
  • Compartimento cerrado de recogida de fracciones
  • Sensores de fugas y presión para más seguridad
  • Control remoto desde PC, tablet o smartphone
  • Todas las piezas importantes son fácilmente accesibles para su limpieza
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Para utilizar con (aplicación) separado
    Altura (métrico) 680 mm
    Hertz 50 - 60 Hz
    Longitud (métrico) 570 mm
    Material Acero inoxidable
    Presión máxima 50 bares (725 psi)
    Tipo Flash/UV
    Tensión 100-240 V
    Anchura (métrico) 365 mm
    Tamaño de partículas 40 a 63 μm
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.