Learn More
Watson-Marlow Tubing Pumpsil Tubos de silicona curada con platino
Código de producto. 30241002
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,4 mm
6,4 mm
8,0 mm
Tamaño de la unidad:
5 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
30241002 2,4 mm 5 metros
30241001 6,4 mm 5 metros
30241003 8,0 mm 5 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30241002 Proveedor Watson-Marlow Tubing N.º de proveedor 913.AJ24.016
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pumpsil Es un tubo de silicona curado con platino que se utiliza predominantemente para aplicaciones biofarmacéuticas de un solo uso, control de pH y alimentación de medios en fermentación.
  • Desarrollado para la industria biofarmacéutica, Pumpsil Es un tubo excepcionalmente puro que ofrece un orificio ultra suave que ayuda a minimizar la unión de proteínas y garantizar una alta pureza en el producto terminado.
  • Pumpsil Se utiliza ampliamente para aplicaciones biofarmacéuticas de un solo uso, así como para el control del pH y la alimentación de medios en la fermentación, medición precisa, transferencia y filtración. Trazabilidad absoluta con número de pieza, número de lote y fecha de caducidad grabados con láser. Paquete de validación integral y biocompatibilidad totalmente documentado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,1 in
Diámetro interior (métrico) 2,4 mm
Material Silicona curada con platino
Diámetro exterior (imperial) 0,16 in, 4 mm
Longitud global (imperial) 16 ft.
Longitud global (métrico) 5 m
Grosor (imperial) 0,0625 in
Grosor (métrico) 1.6 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -4 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20 °C
Color Transparente
Dureza 60 (Shore A)
Flexibility Muy flexible
Max. Operating Temperature (English) 176 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Tipo de producto Tubos