Learn More
Buerkle™ Bomba de contenedor PumpMaster
Código de producto. 15106705 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul, gris
Rojo
Verde
Aplicaciones:
Líquidos no agresivos
Líquidos petroquímicos
Ácidos y líquidos químicos
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Aplicaciones Tamaño de la unidad
15106705 Verde Ácidos y líquidos químicos cada uno
10264972 Azul, gris Líquidos petroquímicos cada uno
10693693 Rojo Líquidos no agresivos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15106705 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 52021000
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
En stock
La bomba de contenedor Buerkle™ PumpMaster es ideal para extraer, decantar y vaciar bidones y toneles.
La bomba manual se utiliza para crear una presión excesiva que fuerza el líquido a salir del contenedor. La llave de paso también permite la extracción de pequeñas cantidades de líquido. La bomba para contenedor PumpMaster se monta en el contenedor con un tapón flexible con un diámetro variable y ajustable. No se requieren adaptadores de rosca especiales. PumpMaster se adapta a todas las aberturas de contenedores comerciales con un diámetro de 46,5 mm a 60 mm. El tubo de inmersión tiene una longitud de 95 cm y puede acortarse en función del tamaño del recipiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Ácidos y líquidos químicos
Descripción Verde
Caudal 8/ l/min
Incluye Juntas FKM Gasket , 3 tapones con diferentes tamaños
Longitud del tubo de la bomba 950 mm
Propiedades de resistencia Productos químicos
Diámetro de la abertura del tambor De 46,5 a 60 mm
Material Polietileno, polipropileno
Color Verde
Tipo de producto Bomba para contenedor
Para utilizar con (equipo) Barril, recipiente