Learn More
Buerkle™ Estación de bombeo para bomba AccuOne/EnergyOne
Código de producto. 11991591 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (métrico):
Profundidad de inmersión: 50 cm
Profundidad de inmersión: 70 cm
Profundidad de inmersión: 100 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo (métrico) Tamaño de la unidad
11991591 Profundidad de inmersión: 50 cm cada uno
11901601 Profundidad de inmersión: 70 cm cada uno
11941581 Profundidad de inmersión: 100 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11991591 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 59003050
En stock
Para ayudar en la transferencia de pequeñas cantidades de medios acuosos hasta 300 mPas de recipientes, cuerpos y contenedores de cuello estrecho desde 32 mm de diámetro de apertura.
  • Solo accesorio de estación de bombeo
  • Disponible para tres longitudes sumergibles diferentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polypropylene
Aplicaciones Dispensación de ácidos y bases
Fondo (métrico) Profundidad de inmersión: 50 cm
Tipo de producto Estación de bombeo
Para utilizar con (equipo) Bomba AccuOne/EnergyOne
Cantidad 1 unidad