Learn More
Buerkle™ Estación de bombeo para bomba AccuOne/EnergyOne
Código de producto. 11941581 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
Profundidad de inmersión: 50 cm
Profundidad de inmersión: 70 cm
Profundidad de inmersión: 100 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo (métrico) unitSize
11941581 Profundidad de inmersión: 100 cm cada uno
11991591 Profundidad de inmersión: 50 cm cada uno
11901601 Profundidad de inmersión: 70 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11941581 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 59003100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para ayudar en la transferencia de pequeñas cantidades de medios acuosos hasta 300 mPas de recipientes, cuerpos y contenedores de cuello estrecho desde 32 mm de diámetro de apertura.
  • Solo accesorio de estación de bombeo
  • Disponible para tres longitudes sumergibles diferentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Fondo (métrico) Profundidad de inmersión: 100 cm
N.° por paquete 1 unidad
Tipo Estación de bombeo
Aplicaciones Dispensación de ácidos y bases
Para utilizar con Bomba AccuOne/EnergyOne
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.