Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba estándar L/S™ para tubos de precisión de alto rendimiento L/S™ 35, carcasa de policarbonato, rotor SS
Tienda Masterflex ProductosDescripción
- Los cabezales estándar se han moldeado con una alta precisión para albergar un tubo de tamaño único.
- El cabezal de la bomba es compacto y tiene un diseño sencillo con la misma entrada/salida de tubos laterales, ideal para aplicaciones con espacio limitado.
- Los cabezales estándar son compactos y fáciles de integrar en sus aplicaciones de OEM.
- Apile hasta cuatro cabezales dependiendo de las recomendaciones de la unidad.
- El rotor está fabricado en acero inoxidable (SS) para una mayor durabilidad.
- Apto para su uso con tubos de bomba de precisión de alto rendimiento L/S™ 35
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cabezal de bomba estándar para 35 tubos L/S, carcasa de PC/rotor SS. |
| Caudal | 2300 ml/min |
| Material | Policarbonato |
| N.º de canales | 1 |
| N.º de rodillos | 3 |
| Tipo de oclusión | Fijo |
| Altura total (imperial) | 3 pulg |
| Altura global (métrico) | 77 mm |
| Longitud global (imperial) | 2,5 in |
| Longitud global (métrico) | 64 mm |
| Mostrar más |