Descripción
- NS 29/32
- Longitud de ajuste de 185 mm
- Diámetro exterior de la boquilla de 7 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (métrico) | 7 mm |
| Longitud (métrico) | 185 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco de depósito de vidrio, bureta automática compacta |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Junta cónica estándar | NS 29/32 |
| Tipo | Cabezal de bomba |