Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba de cartucho de 6 rodillos y 2 canales L/S™
Código de producto. 11865252 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
350 ml/min (máx.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
11865252 350 ml/min (máx.) cada uno
1 options
Código de producto. 11865252 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0751910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    817.00€
    647.70€ / paquete de 1
    Ahorro 169.30€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Flujo sincrónico de baja pulsación desde varios canales.
  • Los cartuchos se ajustan y se extraen para un cambio rápido de los tubos; no es necesario retirar el cabezal de bomba de la unidad.
  • El diseño mejorado del retenedor mantiene los tubos en su sitio de forma segura.
  • Caudal de 0,0008 a 350 ml/min con tubos L/S: la tasa de flujo depende de las rpm de la unidad, el cartucho y el tamaño del tubo.
  • Admite hasta 2 cartuchos grandes.
  • Requiere unidades con un mínimo de 1⁄10 hp y un máximo de 250 rpm.
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 100 x 111 x 102 mm
Caudal 350 ml/min (máx.)
Material Polisulfona
N.º de canales 2 grandes
N.º de rodillos 6
Altura global (métrico) 102 mm
Longitud global (métrico) 100 mm
Anchura global (métrico) 111 mm