Learn More
Buerkle™ Botella con bomba y dispensador
Código de producto. 17966272 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
8,8 oz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
17966272 8,8 oz cada uno
1 options
Código de producto. 17966272 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 03097250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1.35€
    1.28€ / paquete de 1
    Ahorro 0.07€
    5% Descuento
La botella con bomba dosificadora permite una dosificación precisa e higiénica de diversos líquidos. Protege contra la contaminación, se adapta cómodamente a la mano y muestra el contenido de un vistazo. El cabezal de la bomba se puede bloquear de forma segura en su lugar.
El frasco dosificador con bomba proporciona una cantidad precisa, limpia y dosificada del medio. Es excelente para una variedad de líquidos como reactivos, detergentes, desinfectantes o lociones.
La bomba dispensadora protege el contenido de la contaminación y permite una dispensación higiénica ya que minimiza la entrada de aire y gérmenes y evita que los dedos u otros objetos entren en contacto con el contenido.
La botella vacía transparente se adapta cómodamente a la mano y permite ver claramente el contenido. Se puede utilizar varias veces y permite un vaciado eficiente de los residuos.
El cabezal de la bomba dispensadora se puede bloquear en su lugar con una tapa giratoria y bloqueable, lo que garantiza que no pueda escapar ningún líquido.
  • Dispensa una cantidad precisa
  • Protege el contenido
  • Se cierra herméticamente con hilo de cierre extra largo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Color Transparente
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 8,8 oz
Forma Hombro alto
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Bomba de dosificación