Learn More
Pumosetrag Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16493666
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493666 25 mg 25 miligramos
16473787 50 mg 50 miligramos
16457838 10 mg 10 miligramos
16417666 100 mg 100 miligramos
16400308 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493666 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19650
MedChemExpress Pumosetrag Hydrochloride (MKC-733; DDP-733) is an orally available 5-HT3 partial agonist developed for the treatment of irritable bowel syndrome and gastroesophageal reflux disease.
Pumosetrag Hydrochloride (MKC-733
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pumosetrag Hydrochloride
CAS 194093-42-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H18ClN3O2S
Cantidad 25 mg
Sinónimo MKC-733 DDP-733
Información de solubilidad DMSO : 12 mg/mL (35.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.94 mg/mL (8.65 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=CNC(C=CS2)=C2C1=O)N[C@H]3CN4CCC3CC4.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 339.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.84
Porcentaje de pureza 99.77%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism