Learn More
Piedra pómez, técnica, polvo, malla 240, Fisher Chemical
Código de producto. 10294580 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 kg
Tamaño de la unidad:
3 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10294580 3 kg 3 Kg
1 options
Código de producto. 10294580 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/7760/63
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Forma física Sólido
Envase Jarra de plástico para polvo
Color Gris
Cantidad 3 kg
CAS 1332-09-8
Fórmula molecular Al2O5Si
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370732 MFCD07370733
Clave InChI HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
Nombre IUPAC [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,16S,17R)-9-fluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-17-propanoiloxi-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenanil-17-il]-2-oxoetil] 2,2,3,3,3-pentoteropentopentato
Peso molecular (g/mol) 162.04
PubChem CID 76973482