Learn More
Piedra pómez, técnica, granulado, de 7 a 9 mm, Fisher Chemical
Código de producto. 10676842 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10676842 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10676842 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/7800/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Forma física Sólido
Envase Jarra de plástico para polvo
Color Gris
Cantidad 500 g
CAS 1332-09-8
Fórmula molecular Al2O5Si
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370732 MFCD07370733
Clave InChI HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
Nombre IUPAC [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,16S,17R)-9-fluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-17-propanoiloxi-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenanil-17-il]-2-oxoetil] 2,2,3,3,3-pentoteropentopentato
Peso molecular (g/mol) 162.04
PubChem CID 76973482