Learn More
Piedra pómez, Solstice
Código de producto. 15631420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Unit Size:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
15631420 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
15641420 500 g Frasco de polietileno 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15631420 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 143721KG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Granulada
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1332-09-8
Fórmula molecular Al2O5Si
Peso molecular (g/mol) 162.04
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370732 MFCD07370733
Clave InChI HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76973482
Nombre IUPAC oxo[(oxoalumanil)oxi]alumano; silanediona
SMILES O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Pumice Stone
Forma física Granulada
Envase Frasco de polietileno
Color Gris
Cantidad 1 kg
Número UN NONH for all modes of transport