Learn More
Piedra pómez, granulado (aprox. de 1 a 5 mm), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10045293 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10045293 250 g Frasco de plástico 250 g
10370134 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10045293 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 390042500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1332-09-8 | C28H37FO7 | 509.626 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1332-09-8
Fórmula molecular Al2O5Si
Peso molecular (g/mol) 162.04
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370732 MFCD07370733
Clave InChI HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76973482
Nombre IUPAC [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,16S,17R)-9-fluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-17-propanoiloxi-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenanil-17-il]-2-oxoetil] 2,2,3,3,3-pentoteropentopentato
SMILES O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pumice stone
Forma física Piedras granuladas
Envase Frasco de plástico
Color Marrón-gris
Cantidad 250 g