Learn More
Piedra pómez, BAKER™, J.T. Baker™
Código de producto. 10616782 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10616782 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 10616782 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 1926.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00€
    131.67€ / 1 Kg
    Ahorro 40.33€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-02-2027
Reactivo de laboratorio
  • Sustancias solubles en ácido: máx. 6,0 %
  • Hierro (Fe): Supera prueba
  • Sustancias solubles en agua: máx. 0,20 %
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio para sólidos
Cantidad 1 kg
CAS 1332-09-8
Punto de fusión >500 °C
Fórmula molecular Al2O5Si
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370732 MFCD07370733
Clave InChI HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
Nombre IUPAC oxo[(oxoalumanil)oxi]alumano; silanediona
Peso molecular (g/mol) 162.04