Learn More
Pumaprazole, MedChemExpress
Código de producto. 16487708
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487708 10 mg 10 miligramos
16411789 1 mg 1 miligramo
16400178 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16487708 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19223
MedChemExpress Pumaprazole is a reversible proton pump antagonist.
Pumaprazole is a reversible proton pump antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pumaprazole
CAS 158364-59-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H22N4O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo BY-841
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (295.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)NC1=CC=CC(C)=C1CNC2=CC=CN3C2=NC(C)=C3C
Peso molecular (g/mol) 338.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.4
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation