Learn More
Chemsplash Guantes desechables de nitrilo naranja SumoGrip, estilo 4070
Código de producto. 30058469
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30058469 XL paquete de 1000
30058201 Medio paquete de 1000
30058152 Grande paquete de 1000
30058441 2XL paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30058469 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 4070.450.007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.27€
    71.30€ / paquete de 1000
    Ahorro 10.97€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Guantes de un solo uso con patrón de agarre en forma de diamante que ofrecen un agarre seguro en condiciones aceitosas. El material de nitrilo también es adecuado para la protección contra salpicaduras de productos químicos y presenta propiedades elásticas que permiten un uso y ajuste fáciles.
  • Guante de nitrilo Premium Comfort
  • Suma Agarre en la palma y la espalda
  • Resistente a productos químicos según EN374 Tipo B
  • Ambidiestro
  • Puño enrollado y sin látex
  • Libre de PFAS
  • Compatible con pantalla táctil
  • Grosor: 9,8 mil, Peso: 8,0 g
  • NCA: 1,5
  • Aprobado por CE y UKCA
  • Cuenta con un patrón de agarre de diamante para un agarre seguro en condiciones aceitosas.
  • Ofrece protección contra salpicaduras de productos químicos y está diseñado con propiedades elásticas para un ajuste cómodo y ceñido.
  • Adecuado para su uso en áreas de trabajo aprobadas por BRC y en la industria farmacéutica.
  • No contiene PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH ni ningún material en conflicto.
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 0
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO: 21420:2020, EN ISO: 374-1:2016+A1:2018 / Tipo B, EN ISO: 374-5:2016
Chlorinated No
Aplicaciones Industrial
Color Naranja
Finger Thickness (English) 9,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.25 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 9,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.25 mm
Tipo de producto Guantes desechables
Tamaño XL
Grosor (imperial) 9,8 mil
Grosor (métrico) 0.25 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo C
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Revestimiento Sin revestir