missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PUMA alpha Polyclonal Antibody

Código de producto. 11569110
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11569110 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11569110 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA184091

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Predicted to react with mouse based on sequence homology. Heat-mediated antigen retrieval using a sodium citrate buffer (pH 6.0) is recommended for the staining of paraffin sections. A suggested positive control for this product is human breast carcinoma. In Western blot, this antibody detects a band at ~23kDa in K562 cell lysate. Rabbit anti PUMA antibody recognizes the p53 - upregulated modulator of apoptosis, also known as Bcl-2 binding component 3, JFY-1 or Bcl-2.

PUMA is one of the pro-apoptotic Bcl-2 family members including Bax and Noxa, which are also transcriptional targets of p53. The PUMA gene encodes two BH3 domain-containing proteins termed PUMA-a and PUMA-b. PUMA proteins bind Bcl-2, localize to the mitochondria, and induce cytochrome c release and apoptosis in response to p53. PUMA may be a direct mediator of p53-induced apoptosis. Antisense inhibition of PUMA expression reduced the apoptotic response to p53, and PUMA is likely to play a role in mediating p53-induced cell death through the cytochrome c/Apaf-1-dependent pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PUMA alpha
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
génica BBC3
N.º de referencia del gen Q9BXH1
Alias de gen BBC3; BCL2 binding component 3; Bcl-2 binding component 3; bcl-2-binding component 3; Bcl-2-binding component 3, isoforms 1/2; Bcl-2-binding component 3, isoforms 3/4; BH3-only; FLJ42994; JFY1; JFY-1; p53 up-regulated modulator of apoptosis; PUMA; PUMA/JFY1
Símbolos de los genes BBC3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide ARARQEGSSPEPVEG corresponding to the N-terminus of human PUMA alpha (aa 2-16).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27113
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.