Learn More
Fritsch™ Pulverisette™ Molino planetario mono de 6 líneas clásicas
Código de producto. 10242691
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
100/120 V, 200/240 V, 1 V
Código de producto. Tensión
10242691 100/120 V, 200/240 V, 1 V
1 options
Código de producto. 10242691 Proveedor Fritsch™ N.º de proveedor 06.2000.00
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fáciles de usar, rápidos y fáciles de limpiar, son adecuados para un uso continuo y pesado y garantizan una sujeción segura de los recipientes de molienda.
Son fáciles de usar, rápidos y fáciles de limpiar y son adecuados para un uso intensivo y continuo y garantizan una sujeción segura de los recipientes de molienda. Para garantizar la máxima protección contra la contaminación no deseada, se encuentran disponibles piezas de molienda compatibles de 8 materiales diferentes. Además de la reducción de tamaño, los molinos de bolas planetarios también se pueden utilizar para mezclar y homogeneizar emulsiones y pastas o para la aleación y activación mecánica.
  • Velocidades de rotación extremadamente altas del disco principal para una finura final especialmente alta
  • Reducción de tamaño muy rápida, uniforme y reproducible
  • Molienda sin pérdidas, también en suspensiones, gracias a un anillo de sellado en el recipiente de molienda.
  • Resultados de molienda reproducibles gracias al accionamiento controlado y al sistema electrónico programable
  • Intervalos programables, tiempos de pausa y unidad de inversión.
  • Interfaz RS232 para transferencia de datos de parámetros de proceso (validación)
  • Sistema electrónico de control por microprocesador y visualización digital precisa de todas las funciones (también de la velocidad de rotación)
Aplicaciones sugeridas en las áreas de geología y mineralogía, preparación de muestras para análisis, cerámica, química, biología, farmacéutica y metalurgia. Para una molienda fina, rápida y sin pérdidas de materiales duros, semiduros, quebradizos y fibrosos, secos o en suspensión. Se pueden procesar muestras desde unos pocos miligramos hasta varios kilogramos en un amplio rango de niveles de finura hasta menos de 1 μµm.
Los cuencos de molienda también están disponibles en ágata, corindón sinterizado y nitruro de silicio. Un soporte de cuenco de molienda puede contener 2 cuencos de 80 ml o 1 cuenco de 80 ml junto con un adaptador de cuenco de molienda montado uno sobre el otro. Hay disponibles tapas de gasificación especiales para moler en una atmósfera inerte y para aleación mecánica, así como el sistema GTM (sistema de medición de presión y temperatura de gas) para medir la presión y la temperatura del gas durante el proceso de molienda.
Información de órdenes
DimensionsLxWxH
Especificaciones
Tipo de producto Molino mono planetario
Fondo (métrico) 530 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 530 x 370 x 500 mm
Requisitos eléctricos 100/120/200/240 V/1, 50/60 Hz, 1100 W
Para utilizar con (aplicación) Molienda discontinua de material duro a blando, seco o en suspensión, hasta finura coloidal.
Altura (métrico) 500 mm
Hertz 50/60 Hz
Tensión 100/120 V, 200/240 V, 1 V
Vatios 1100 W
Peso (métrico) 63 kg
Anchura (métrico) 370 mm