Learn More
SPEX CertiPrep™ Pulverizador y lisador de células Geno/Grinder 2010
Código de producto. 12605297 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
57,2 x 35,6 x 71,1 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
12605297 57,2 x 35,6 x 71,1 cm cada uno
1 options
Código de producto. 12605297
Marca: SPEX CertiPrep™ 2010230
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Homogeneizador automatizado de tejidos de plantas y animales y lisador celular de alto rendimiento. El pulverizador SPEX CertiPrep™ y el lisador celular Geno/Grinder 2010admiten una gama completa de viales de muestras o hasta seis placas de titulación de pocillos profundos.
  • Interrupción mecánica automatizada a través del batido de gránulos, ideal para aplicaciones de lisis celular de alto rendimiento.
  • Aplicaciones:
    • Aislamiento de ácidos nucleicos (ADN/ARN), proteínas, enzimas, bacterias y levaduras.
    • Extracción de plaguicidas y otros residuos de bajo nivel de muestras de plantas y animales.
    • Utilizado en métodos de extracción de QuEChERS modificados, dulce y otros.
  • Diseñado específicamente para una rápida descomposición celular, lisis y homogeneización de tejidos.
  • Diseñado para agitar vigorosamente hacia arriba y hacia abajo para una preparación de muestras rápida y eficaz (normalmente es cuestión de 2minutos) a partir de placas de títulación de pocillos profundos, juegos de viales y tubos para centrífuga.
  • Panel de control de pantalla táctil programable para tiempo de ejecución, velocidad, ciclos y tiempo de pausa.
  • Se pueden guardar hasta 500 protocolos para recuperarlos.
  • Abrazadera ajustable con botón de liberación que permite a los usuarios asegurar viales o placas de titulación de varios tamaños.
  • El sistema de bloqueo de seguridad y el cilindro neumático estabilizan la tapa para un funcionamiento seguro.
  • La carga de la abrazadera horizontal evita el derrame de muestras y elimina la contaminación cruzada.
  • Fácil de configurar y cargar: Solo tiene que cargar las muestras en la pinza, ajustar la velocidad y el tiempo y pulsar el botón de inicio para una preparación de muestras rápida y coherente.
  • Los accesorios opcionales Kryo-Tech™ permiten la molienda criogénica y preservan las muestras sensibles a la temperatura para las extracciones de ARN y proteínas.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 57,2 x 35,6 x 71,1 cm
Tiempo de molienda Máx: 20 min
Hertz 50 Hz
Caballos de fuerza Motor de 1/3 HP
Incluye Pinza universal y bandeja de apilamiento para usar con placas multipocillo
Tipo de tapón Enchufe con toma de tierra de 2 clavijas
Tensión 230 V
Peso (métrico) 45,5 kg