Learn More
MedChemExpress Pulsatilla saponin D
Código de producto. 16411528
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16411528 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16411528 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0834
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress Pulsatilla saponin D (SB365), isolated from the root of Pulsatilla koreana Nakai, is an anti-tumor agent.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecular 913.1 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
CAS 68027-15-6
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.47%
Solubilidad DMSO : ≥ 39 mg/mL (42.71 mM)
Sinónimo SB365∣ Hederacolchiside A
Objetivo Apoptosis