Learn More
Pululano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pullulan |
| CAS | 9057-02-7 |
| Fórmula molecular | (C18H30O16)n . C2H6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | NPcaps, P 10, P 10 (carbohydrate), P 100, P 100 (carbohydrate), P 20, P 20 (carbohydrate), P 200, P 200 (carbohydrate), P 400, P 400 (carbohydrate), P 50, P 50 (carbohydrate), P 800, P 800 (carbohydrate), PF 10, PF 10 (carbohydrate), PF 20, PF 20 (carbohydrate), PF 30, PF 30 (carbohydrate), PF 7, PF 7 (carbohydrate), PI 10, PI 20, PU 101, PX 1, Pluran T 1600, Pullulan PF 10, Pullulan PF 20 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C57H97NO10/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-18-22-25-29-33-37-41-45-53(62)66-46-42-38-34-30-26-23-20-17-19-21-24-28-32-36-40-44-52(61)58-49(48-67-57-56(65)55(64)54(63)51(47-59)68-57)50(60)43-39-35-31-27-14-12-10-8-6-4-2/h6,8,11,13-14,16-18,20,23,26-27,39,43,49-51,54-57,59-60,63-65H,3-5,7,9-10,12,15,19,21-22,24-25,28-38,40-42,44-48H2,1-2H3,(H,58,61) |
| SMILES | COC[C@H]1O[C@H](OC2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](OC3[C@H](O)[C@@H](O)C(OC)O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Peso molecular (g/mol) | 956.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 504.169 |