Learn More
Pululano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468539 10 g 10 g
15448539 1 g 1 g
15458539 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15468539 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66961.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9057-02-7 | (C18H30O15)AHO
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9057-02-7
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pullulan
Color Blanco
Fórmula molecular (C18H30O15)AHO
Número MDL MFCD00081940
Cantidad 10 g
Clave InChI GFZFEWWPMNSVBS-WVZDODFGSA-N
SMILES COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)OC)CO)CO)O)O)O
Nombre IUPAC (2R,4S,5S)-2-[(3S,4R,6R)-6-[(3S,4R,6S)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-metoxioxan-3-il]oxi-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxi-6-(metoximetil)oxano-3,4,5-triol
PubChem CID 131636581
Forma física Polvo