Learn More
Pululano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448539 1 g 1 g
15458539 5 g 5 g
15468539 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15448539 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66961.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9057-02-7 | (C18H30O15)AHO
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9057-02-7
Peso molecular (g/mol) NaN
Sinónimo iota-carrageenans, 1->4-3,6-anhydro-2-o-sulfonato-alpha-d-galactopyranosyl-1->3-4-o-sulfonato-beta-d-galactopyranan
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pullulan
Color Blanco
Fórmula molecular (C12H16O15S2)n
Número MDL MFCD00151512
Cantidad 1 g
Clave InChI QIDSWKFAPCTSKL-RRQHLKGPSA-J
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H]3CO[C@@H]2[C@@H](OS(O)(=O)=O)[C@@H](-*)O3)[C@H](O)[C@@H](O-*)[C@H]1OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC (1R,3R,4R,5S,8S)-8-{[(2S,3R,4R,5R,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-(sulfonatooxy)oxan-2-yl]oxy}-3-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-hydroxy-2-{[(1R,3S,4R,5S,8S)-3-hydroxy-4-(sulfonatooxy)-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)-5-(sulfonatooxy)oxan-4-yl]oxy}-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-4-yl sulfate
PubChem CID 11966245
Forma física Polvo