Learn More
Pululano, MP Biomedicals™
Código de producto. 11437392 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11437392 1 g
11447392 5 g
11457392 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11437392 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215394401
Producido a partir de almidón mediante el cultivo de una levadura negra. Pululano, MP Biomedicals Es un plástico comestible con excelente adhesividad y capacidad de formación de película. Es un polisacaroso neutro natural utilizado en estudios que evalúan la ingeniería de tejidos óseos e investigan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9057-02-7
Fórmula molecular (C18H30O15)AHO
Clave InChI GFZFEWWPMNSVBS-WVZDODFGSA-N
Sinónimo Pullulan from Aureobasidium pullulans
PubChem CID 131636581
Nombre IUPAC (2R,4S,5S)-2-[(3S,4R,6R)-6-[(3S,4R,6S)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-metoxioxan-3-il]oxi-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxi-6-(metoximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)OC)CO)CO)O)O)O
Especificaciones
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Dissolves easily in cold and hot water (50mg/mL; 1/20: Clear).
Formula Weight (peso de la fórmula) 200,000 (Lit.)
Forma física Powder