Learn More
Pulegona, 92 %, práct., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10453551 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10453551 100 g Glass bottle 100 g
10065193 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10453551 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 418501000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
La pulegona, n.º de CAS 89-82-7, es un compuesto que se encuentra en los aceites de ciertas especies de plantas, incluyendo la menta, la hierba gatera y el pennyroyal.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La pulegona es un monoterpenoide de p-mentano y una pulegona carcinógena conocida
  • La pulegona tiene un olor y sabor minúscidos en ciertas concentraciones
Aplicaciones
  • La pulegona puede ser útil como insecticida natural
  • Es adecuada para el cultivo celular y la investigación in vivo sobre toxicidad, estado redox celular y mutación génica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-82-7
Fórmula molecular C10H16O
Peso molecular (g/mol) 152.24
Número MDL MFCD00063000
Clave InChI NZGWDASTMWDZIW-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo --pulegone, s---pulegone, pulegone,-, unii-hl7z89m60h, cyclohexanone, 5-methyl-2-1-methylethylidene-, s, s-p-menth-4 8-en-3-one, s-2-isopropylidene-5-methylcyclohexanone, 5s-5-methyl-2-propan-2-ylidenecyclohexan-1-one
PubChem CID 638012
ChEBI CHEBI:81226
Nombre IUPAC (5S)-5-metil-2-propan-2-ilidenociclohexan-1-ona
SMILES CC1CCC(=C(C)C)C(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pulegone
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9310g/mL
Punto de ebullición 97°C (12.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (GC)
Envase Glass bottle
Índice de refracción 1.4850 to 1.488
Cantidad 100 g
Beilstein 07, 81
Índice Merck 15, 8046
Gravedad específica 0.931
Condición de rotación específica +21° (20°C neat)
Rotación específica + 21
Información de solubilidad Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 92%
Grado Práctico
Forma física Liquid