Learn More
MedChemExpress Pulchinenoside C
Código de producto. 16418898
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16418898 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16418898 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0205
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
MedChemExpress Pulchinenoside C (Anemoside B4) is Pulsatilla koreana Nakai that have many numerous biological effects in vitro, including enhancing hypoglycemic, anti-tumor, neuroprotective and anti-angiogenic activity.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecular 1221.38 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 129741-57-7
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad DMSO : 125 mg/mL (102.34 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Anemoside B4