Learn More
Pulchinenoside A, MedChemExpress
Descripción
Pulchinenoside A is a natural triterpenoid saponin that enhances synaptic plasticity in the adult mouse hippocampus and facilitates spatial memory in adult mice.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pulchinenoside A |
| CAS | 129724-84-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C41H66O12 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Anemoside A3 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (66.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@]([H])(O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)CO[C@@]2([H])O[C@@H]3[C@](CO)(C)[C@]4([H])CC[C@@]5(C)[C@]6(C)CC[C@@]7(C(O)=O)CC[C@@H](C(C)=C)[C@]7([H])[C@@]6([H])CC[C@]5([H])[C@@]4(C)CC3)O1 |
| Peso molecular (g/mol) | 750.96 |
| Mostrar más |