Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts PUL 200 Pulsifier II™
Código de producto. 15957132 Tienda Novacyt Group Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V ± 10 %
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
15957132 230 V ± 10 % cada uno
1 options
Código de producto. 15957132 Proveedor Novacyt - Microgen Bioproducts N.º de proveedor PUL200 Pulsifier II
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Tecnología revolucionaria para el procesamiento de muestras de alimentos para análisis microbiológico.
  • A diferencia de los instrumentos tipo pala, el Pulsifier II™ hace vibrar el exterior de la bolsa de plástico que contiene la muestra de alimentos a alta frecuencia, produciendo una combinación de ondas de choque y agitación intensa que impulsa a los microbios a la suspensión.
  • Se ha demostrado que en muestras de tipo alimento la pulsación es menos destructiva, lo que produce concentraciones más bajas de desechos.
  • La acción suave proporciona suspensión bacteriana sin necesidad de descomponer la muestra de alimentos.
  • Menos restos de alimentos en suspensión para facilitar el pipeteo.
  • Las muestras más limpias facilitan y hacen más precisa la lectura de las placas.
  • La recuperación eficaz de los microbios del proceso es equivalente o mejor que los métodos alternativos.
  • Tiempo de preparación de muestras más rápido de 15 segundos para la mayoría de los alimentos.
  • Filtración más rápida como resultado de una muestra más limpia.
  • Aumenta la eficiencia del laboratorio.
  • La reducción de la interrupción de la matriz de alimentos minimiza la inhibición/interferencia con PCR, técnicas de citometría de flujo.
  • Incluido en ISO:7218:2007(E); Microbiología de los alimentos para consumo humano y alimentación animal.
Especificaciones
Tensión 230 V ± 10 %
Requisitos eléctricos 230 V ± 10%, 50/60 Hz
Para utilizar con (aplicación) Lleve los microbios a la suspensión y procese muestras de alimentos.
Modelo PUL200