Learn More
Buerkle™ Muestreador de suelo Puerckhauer
Código de producto. 10618898
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
81 cm
117,5 cm
Diámetro de la parte inferior exterior (métrico):
20 mm
25 mm
Diámetro de la parte superior exterior (métrico):
20 mm
28 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro de la parte inferior exterior (métrico) Diámetro de la parte superior exterior (métrico) Tamaño de la unidad
10618898 81 cm 20 mm 20 mm cada uno
11892303 117,5 cm 25 mm 28 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10618898 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53505012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.00€
    443.13€ / paquete de 1
    Ahorro 56.87€
    11% Descuento
En stock
Muestreador de suelos Puerckhauer para suelos pesados y pedregosos.
Muestreador Puerckhauer, muy robusto, para suelos difíciles y pedregosos. El modelo 5350-5018 tiene una punta cónica de 60 cm que facilita la extracción del muestreador introducido. Ideal para muestreo N-min 0 –90 cm.
  • Graduación de profundidad, divisiones de 10 cm
  • Mango acoplable, con asas de plástico antideslizantes
  • Cabezal de impacto reforzado
  • Acero inoxidable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador de suelo Puerckhauer
Material Acero inoxidable
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Incluye Mango acoplable, con agarres de plástico antideslizantes
Tipo de mango Forma de T
Graduado Sí
Para utilizar con (aplicación) Para suelos difíciles y pedregosos, muestreo N-min de 0 a 90 cm
Peso (métrico) 2400 g
Diámetro (imperial) 0.51 in.
Diámetro de la abertura (imperial) 23.62 in.
Diámetro exterior (imperial) 0.79 in.
Diámetro (métrico) 13 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 600 mm
Diámetro exterior (métrico) 20 mm
Diámetro de la parte inferior exterior (métrico) 20 mm
Diámetro de la parte superior exterior (métrico) 20 mm
Longitud (imperial) 31.89 in.
Longitud (métrico) 81 cm