Learn More
Puerarin, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Puerarin |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20O9/c22-7-14-17(26)18(27)19(28)21(30-14)15-13(24)6-5-11-16(25)12(8-29-20(11)15)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-6,8,14,17-19,21-24,26-28H,7H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.1107 |
| Porcentaje de pureza | >95% |