Learn More
Puerarin, MedChemExpress
Código de producto. 16474767
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16474767 50 mg 50 miligramos
16448878 10 mg 10 miligramos
16419006 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16474767 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0145
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Puerarin, an isoflavone extracted from Radix puerariae, is a 5-HT2C receptor antagonist.
Puerarin, an isoflavone extracted from Radix puerariae, is a 5-HT2C receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Puerarin
CAS 3681-99-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20O9
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (120.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2=CC=C(O)C=C2)=COC3=C([C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O4)O)O)O)C(O)=CC=C13
Peso molecular (g/mol) 416.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.38
Porcentaje de pureza 99.2%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation