| CAS | 3681-99-0 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C21H20O9 |
| Peso molecular (g/mol) | 416.38 |
| Número MDL | MFCD00063399 |
| Clave InChI | HKEAFJYKMMKDOR-VPRICQMDSA-N |
| Sinónimo | 8-beta-d-glucopyranosyl-4',7-dihydroxyisoflavone |
| PubChem CID | 53384442 |
| Nombre IUPAC | 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-8-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-4H-chromen-4-one |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)C1=C2OC=C(C(=O)C2=CC=C1O)C1=CC=C(O)C=C1 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15427929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66528.03 |
1g |
98.30€ 88.65€ / 1 g Ahorro 9.65€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15437929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66528.06 |
5g |
220.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15447929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66528.09 |
10g |
380.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Thought to interfere with the synthesis of mycolic acids, an essential fatty acid component found in Mycobacterium cell walls
| 3681-99-0 | |
| 416.38 | |
| HKEAFJYKMMKDOR-VPRICQMDSA-N | |
| 53384442 | |
| OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)C1=C2OC=C(C(=O)C2=CC=C1O)C1=CC=C(O)C=C1 |
| C21H20O9 | |
| MFCD00063399 | |
| 8-beta-d-glucopyranosyl-4',7-dihydroxyisoflavone | |
| 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-8-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-4H-chromen-4-one |
Especificaciones
| Puerarin | |
| C21H20O9 | |
| 64198 | |
| Soluble in DMSO or DMF; Slightly soluble in water or ethanol | |
| OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)C1=C2OC=C(C(=O)C2=CC=C1O)C1=CC=C(O)C=C1 | |
| 416.38 | |
| 416.38 |
| 3681-99-0 | |
| MFCD00063399 | |
| 8-beta-d-glucopyranosyl-4',7-dihydroxyisoflavone | |
| HKEAFJYKMMKDOR-VPRICQMDSA-N | |
| 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-8-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-4H-chromen-4-one | |
| 53384442 | |
| 98% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'rtecsNumber' : UO5216000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures