Learn More
Puerarin, 98%
Código de producto. 15427929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15427929 1 g 1 g
15437929 5 g 5 g
15447929 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15427929 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66528.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.12€
    88.65€ / 1 g
    Ahorro 19.47€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3681-99-0 | C21H20O9 | 416.38 g/mol
Thought to interfere with the synthesis of mycolic acids, an essential fatty acid component found in Mycobacterium cell walls
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Thought to interfere with the synthesis of mycolic acids, an essential fatty acid component found in Mycobacterium cell walls
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3681-99-0
Fórmula molecular C21H20O9
Peso molecular (g/mol) 416.38
Número MDL MFCD00063399
Clave InChI HKEAFJYKMMKDOR-VPRICQMDSA-N
Sinónimo 8-beta-d-glucopyranosyl-4',7-dihydroxyisoflavone
PubChem CID 53384442
Nombre IUPAC 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-8-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-4H-chromen-4-one
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)C1=C2OC=C(C(=O)C2=CC=C1O)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Puerarin
Punto de fusión 187°C to 189°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 64198
Información de solubilidad Soluble in DMSO or DMF; Slightly soluble in water or ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.38
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Powder