Learn More
PTPN7 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Product Code. 16183845
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Unit Size:
100 microlitros
Product Code. Cantidad unitSize
16183845 100 μl 100 microlitros
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16183845 Supplier Abnova Supplier No. H00005778T01.100uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Inmunotransferencia (Western Blotting)
Specifications
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción PTPN7 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen BC001746
Peso molecular 39.71
Intervalo de pH 6.8
Plásmido pCMV-PTPN7 full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-PTPN7 antibody (H00005778-B01) by western blotting
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 100UL PTPN7 293T Cell Transient Overexpression Lys
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol